Methyl benzenesulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 80-18-2
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.5165
Melting Point: -4°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 908448
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014737
Formula:
C₇H₈O₃S Punto di ebollizione: 280 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 1,269 Flash Pt: 143 °C (289 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014737 CAS Number: 80-18-2 EINECS: 201-256-8 UN: 3265 ADR: 8,III |