Stampa…
Benzamidina cloridrato idrato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20122.0025 8.20122.0500 8.20122.1000 8.20122.5000 8.20122.0002
8.20122.0025EA 94.8 EUR
8.20122.0025 8.20122.0500 8.20122.1000 8.20122.5000 8.20122.0002
Benzamidina cloridrato idrato, Sigma-Aldrich®
Benzamidine hydrochloride hydrate
Formula: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066285
CAS Number: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)