Benzamidine hydrochloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₉ClN₂ Punto di fusione: 167…171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066285 CAS Number: 1670-14-0 EINECS: 216-795-4 |
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |