Stampa…
Benzamidine hydrochloride, Calbiochem®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
199001-25 199001-5
199001-25EA 177 EUR
199001-25 199001-5
Benzamidine hydrochloride, Calbiochem®
Benzamidine hydrochloride
Formula: C₇H₉ClN₂
Punto di fusione: 174…179 °C
MDL Number: MFCD00066285
CAS Number: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4