Stampa…
2-Naphthyl benzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
B1108-25G B1108-500G
TCIAB1108-25GEA 27 EUR
TCIAB1108-25G TCIAB1108-500G
2-Naphthyl benzoate ≥98.0% (by GC)
2-Naphthyl benzoate
Formula: C₁₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 414 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…106 °C
Densità: 1,1136 g/cm³ (110 °C)
MDL Number: MFCD00014320
CAS Number: 93-44-7
EINECS: 202-247-1
Merck Index: 14,06408
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc53e4c0b87fc00f3b34704fed60ba890509bb36&vid=04675feb6fd58073965fdbdd889cc0d3a13e5ac3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency