Bario idrossido monoidrato ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 22326-55-2
Molecular Formula: H2Ba2O2.H2O
Formula Weight: 189.38 (171.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.743
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149151
Formula:
H₂BaO₂·1H₂O Densità: 3,743 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149151 CAS Number: 22326-55-2 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III |