Ammonium hexachloroosmate(IV) ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diammonium hexachloroosmate
Purity: 99.99%
CAS No.: 12125-08-5
Molecular Formula: H8Cl6N2Os
Formula Weight: 438.99
Physical Form: Powder
Density: 2.9
Appearance: Brown to black
Melting Point: 170° subl.
Merck Reference: 14,536
MDL No.: MFCD00010883
Formula:
H₈Cl₆N₂Os Peso molecolare: 439,02 g/mol Punto di fusione: 170 °C (subl.) Densità: 2,9 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010883 CAS Number: 12125-08-5 EINECS: 235-188-5 Merck Index: 14,536 |