Stampa…
9,10-Antrachinone, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
M-Clarity™ quality level = MQ100
67372-1G 67372-250MG
67372-1GEA 154 EUR
67372-1G 67372-250MG
9,10-Antrachinone, Supelco®
9,10-Antrachinone
Formula: C₁₄H₈O₂
Peso molecolare: 208,22 g/mol
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 165…169 °C
Densità: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 185 °C
MDL Number: MFCD00001188
CAS Number: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dc686aaeb48af50251ee8cc5ace39f470a62025&vid=4dc686aaeb48af50251ee8cc5ace39f470a62025&prid=web&clid=SAPDAM