(±)-Camphor-10-sulphonic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5872-08-2
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 3205973
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00074827
Formula:
C₁₀H₁₆O₄S Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074827 CAS Number: 5872-08-2 EINECS: 227-527-0 ADR: 8,III |