5-Hydroxyflavone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 491-78-1
Molecular Formula: C15H10O3
Formula Weight: 238.25
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 194429
Formula:
C₁₅H₁₀O₃ Punto di fusione: 156…160 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016944 CAS Number: 491-78-1 EINECS: 207-743-1 |