Stampa…
6-Chloro-2-hexanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chlorohexan-2-one
H53462.06 H53462.14
H53462.06EA 72.4 EUR
H53462.06 H53462.14
6-Chloro-2-hexanone ≥98%
6-Chloro-2-hexanone
Purity: 98% CAS No.: 10226-30-9 Molecular Formula: C6H11ClO Formula Weight: 134.61 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.4435 Boiling Point: 86°/16mm MDL No.: MFCD00191625
Formula: C₆H₁₁ClO
Peso molecolare: 134,61 g/mol
Punto di ebollizione: 86 °C (16 mmHg)
Densità: 1,02
Flash Pt: 91 °C (196 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191625
CAS Number: 10226-30-9
EINECS: 233-546-5