6-Chloro-1-hexyne ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
6-Chlorohex-1-yne
H53476.AA
H53476.AC
H53476.AAEA
62.8
EUR
H53476.AA
H53476.AC
6-Chloro-1-hexyne ≥98%
6-Chloro-1-hexyne
Purity: 98%
CAS No.: 10297-06-0
Molecular Formula: C6H9Cl
Formula Weight: 116.59
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.451
Boiling Point: 83°/95mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00013697
Formula:
C₆H₉Cl Peso molecolare: 116,59 g/mol Punto di ebollizione: 83 °C (95 mmHg) Densità: 0,962 Flash Pt: 37 °C (99 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013697 CAS Number: 10297-06-0 ADR: 3,III |