Stampa…
6-Chloro-1-hexene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H53396.06 H53396.14
H53396.06EA 67.7 EUR
H53396.06 H53396.14
6-Chloro-1-hexene ≥97%
6-Chloro-1-hexene
Purity: 97% CAS No.: 928-89-2 Molecular Formula: C6H11Cl Formula Weight: 118.61 Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.438 Boiling Point: 135-136° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039391
Formula: C₆H₁₁Cl
Peso molecolare: 118,61 g/mol
Punto di ebollizione: 135…136 °C
Densità: 0,896
Flash Pt: 29 °C (84 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039391
CAS Number: 928-89-2
EINECS: 213-186-5
UN: 1993
ADR: 3,III