Stampa…
6-Hydroxyflavone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-2-phenylchromen-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 6-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
B25016.03 B25016.06
B25016.03EA 50.8 EUR
B25016.03 B25016.06
6-Hydroxyflavone ≥98%
6-Hydroxyflavone
Purity: 98% CAS No.: 6665-83-4 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 234-236° Beilstein Reference: 15827
Formula: C₁₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 238,24 g/mol
Punto di ebollizione: 395 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 234…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017329
CAS Number: 6665-83-4
EINECS: 229-704-8