Stampa…
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
A12685.03 A12685.06
A12685.03EA 55.3 EUR
A12685.03 A12685.06
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 1131-17-5 Molecular Formula: C10H9ClN2 Formula Weight: 192.64 Boiling Point: 114-115°/4mm MDL No.: MFCD00067853
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Peso molecolare: 192,65 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C (4 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067853
CAS Number: 1131-17-5