5,6-Dihydroxyflavone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6665-66-3
Molecular Formula: C15H10O4
Formula Weight: 254.24
MDL No.: MFCD00601534
Formula:
C₁₅H₁₀O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00601534 CAS Number: 6665-66-3 |