4-Pentylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 73948-18-2
Molecular Formula: C11H15ClO2S
Formula Weight: 246.76
Melting Point: 39-44°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00173759
Formula:
C₁₁H₁₅ClO₂S Punto di fusione: 39…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173759 CAS Number: 73948-18-2 UN: 3261 ADR: 8,II |