Stampa…
4-Nitrobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
153020050 153020250
ACRO153020050EA 46.6 EUR
ACRO153020050 ACRO153020250
4-Nitrobenzenesulphonamide 97%
4-Nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₆N₂O₄S
Peso molecolare: 202,19 g/mol
Punto di fusione: 178…182 °C
MDL Number: MFCD00007937
CAS Number: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6
Visualizza i codici
Appearance White to beige to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %