Stampa…
4-Nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18101.06 A18101.14
A18101.06EA 50.6 EUR
A18101.06 A18101.14
4-Nitrobenzenesulphonamide ≥97%
4-Nitrobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 6325-93-5 Molecular Formula: C6H6N2O4S Formula Weight: 202.19 Melting Point: 178-181° MDL No.: MFCD00007937
Formula: C₆H₆N₂O₄S
Peso molecolare: 202,19 g/mol
Punto di fusione: 178…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007937
CAS Number: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6