Stampa…
4-Methylthiobenzamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylbenzothioamide, Thio-p-toluamide
B20320.03 B20320.06
B20320.03EA 52.1 EUR
B20320.03 B20320.06
4-Methylthiobenzamide ≥97%
4-Methylthiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 2362-62-1 Molecular Formula: C8H9NS Formula Weight: 151.23 Melting Point: 166-169° MDL No.: MFCD00173750
Formula: C₈H₉NS
Peso molecolare: 151,23 g/mol
Punto di fusione: 166…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173750
CAS Number: 2362-62-1