Stampa…
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
A19931.06 A19931.22
A19931.06EA 73.6 EUR
A19931.06 A19931.22
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Methyl-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 616-83-1 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Melting Point: 33-36° Boiling Point: 152-154°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00129811
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Peso molecolare: 235,65 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 33…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129811
CAS Number: 616-83-1
UN: 3261
ADR: 8,II