4-Methoxythiobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2362-64-3
Molecular Formula: C8H9NOS
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 145-147°
Beilstein Reference: 1072444
Formula:
C₈H₉NOS Punto di ebollizione: 282 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 145…147 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040993 CAS Number: 2362-64-3 |