Stampa…
4-Methoxybenzamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Anisamide
125720250 125720050
ACRO125720250EA 102 EUR
ACRO125720250 ACRO125720050
4-Methoxybenzamide 97%
4-Methoxybenzamide
Formula: C₈H₉NO₂
Punto di ebollizione: 295 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007995
CAS Number: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 167 °C
GC ≥96.0 %