4-Methoxybenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Anisamide
Purity: 98%
CAS No.: 3424-93-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 164-167°
Boiling Point: 295°
MDL No.: MFCD00007995
Formula:
C₈H₉NO₂ Punto di ebollizione: 295 °C Punto di fusione: 164…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007995 CAS Number: 3424-93-9 EINECS: 222-319-6 |