Stampa…
4-Iodoimidazole ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4(5)-Iodoimidazole, 5-Iodo-1H-imidazole, 4-Iodo-1H-imidazole
L20184.03 L20184.06
L20184.03EA 117 EUR
L20184.03 L20184.06
4-Iodoimidazole ≥94%
4-Iodoimidazole
Purity: 94% CAS No.: 71759-89-2 Molecular Formula: C3H3IN2 Formula Weight: 193.96 Melting Point: 135-138° Beilstein Reference: 1616
Formula: C₃H₃IN₂
Peso molecolare: 193,97 g/mol
Punto di fusione: 135…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632213
CAS Number: 71759-89-2