Stampa…
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
B25544.06 B25544.14
B25544.06EA 95.6 EUR
B25544.06 B25544.14
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-iodo-3-nitrobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 89976-27-2 Molecular Formula: C8H6INO4 Formula Weight: 307.05 Melting Point: 101-104° MDL No.: MFCD08064223
Formula: C₈H₆INO₄
Peso molecolare: 307,04 g/mol
Punto di fusione: 101…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064223
CAS Number: 89976-27-2