Stampa…
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxyphenylamidine hydrochloride, 4-Hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
H31566.03 H31566.09
H31566.03EA 50.6 EUR
H31566.03 H31566.09
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride 95%
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 38148-63-9 Molecular Formula: C7H8N2O.HCl Formula Weight: 172.61 Melting Point: 221-224° MDL No.: MFCD00136405
Formula: C₇H₉ClN₂O
Peso molecolare: 172,61 g/mol
Punto di fusione: 221…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00136405
CAS Number: 38148-63-9