Stampa…
Daidzein
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
10005166-100 10005166-500 10005166-1 10005166-5
CAYM10005166-100EA 32.6 EUR
CAYM10005166-100 CAYM10005166-500 CAYM10005166-1 CAYM10005166-5
Daidzein
Daidzein
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 254,24 g/mol
Punto di ebollizione: 513 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212…214 °C
MDL Number: MFCD00016954
CAS Number: 486-66-8
EINECS: 207-635-4