Stampa…
Daidzein 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
328230250 328231000
ACRO328230250EA 81 EUR
ACRO328230250 ACRO328231000
Daidzein 98%
Daidzein
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 513 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 212 - 214 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00016954
CAS Number: 486-66-8
EINECS: 207-635-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %