7-Hydroxyflavone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6665-86-7
Molecular Formula: C15H10O3
Formula Weight: 238.25
Melting Point: 245-247°
Beilstein Reference: 194089
Formula:
C₁₅H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 395 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 245…247 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006835 CAS Number: 6665-86-7 EINECS: 229-705-3 |