Stampa…
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
H53496.06 H53496.14
H53496.06EA 69.2 EUR
H53496.06 H53496.14
4-Fluorobenzhydrazide ≥97%
4-Fluorobenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 456-06-4 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 160-162° MDL No.: MFCD00060562
Formula: C₇H₇FN₂O
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060562
CAS Number: 456-06-4