Stampa…
4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
L19671.03 L19671.06
L19671.03EA 25.8 EUR
L19671.03 L19671.06
4-Fluoro-m-anisaldehyde ≥98%
4-Fluoro-m-anisaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 128495-46-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 5178063
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143320
CAS Number: 128495-46-5