4-Ethylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 16712-69-9
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 8-12°
Boiling Point: 134-136°/7mm
Beilstein Reference: 2090130
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00041480
Formula:
C₈H₉ClO₂S Punto di ebollizione: 134…136 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 8…12 °C Densità: 1,268 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041480 CAS Number: 16712-69-9 UN: 3265 ADR: 8,II |