Stampa…
4-Cyanobenzenesulphonamide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H31836.03 H31836.06
H31836.03EA 92.6 EUR
H31836.03 H31836.06
4-Cyanobenzenesulphonamide 97%
4-Cyanobenzenesulphonamide
Purity: 97% CAS No.: 3119-02-6 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.20 Odour: Odourless Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD02089633
Formula: C₇H₆N₂O₂S
Punto di fusione: 168…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00178767
CAS Number: 3119-02-6
EINECS: 221-492-5