4-Chlorobenzamidine hydroiodide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 115297-57-9
Molecular Formula: C7H7ClN2.HI
Formula Weight: 282.51
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 8280383
Formula:
C₇H₈ClIN₂ Punto di fusione: ∼ 235 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051987 CAS Number: 115297-57-9 |