4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Chloro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride, 4-Chloro-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 97-08-5
Molecular Formula: C6H3Cl2NO4S
Formula Weight: 256.07
Melting Point: 58-61°
Beilstein Reference: 1978600
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007440
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₄S Peso molecolare: 256,07 g/mol Punto di fusione: 58…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007440 CAS Number: 97-08-5 EINECS: 202-558-2 UN: 3261 ADR: 8,II |