4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, 5-Chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 88-49-3
Molecular Formula: C8H8Cl2O2S
Formula Weight: 239.12
Melting Point: 48-50°
Beilstein Reference: 2838165
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00044017
Formula:
C₈H₈Cl₂O₂S Peso molecolare: 239,12 g/mol Punto di fusione: 48…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044017 CAS Number: 88-49-3 EINECS: 201-835-5 UN: 3261 ADR: 8,II |