Stampa…
4-Quinolinecarbaldehyde ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Q0061-1G Q0061-25G Q0061-5G
TCIAQ0061-1GEA 28 EUR
TCIAQ0061-1G TCIAQ0061-25G TCIAQ0061-5G
4-Quinolinecarbaldehyde ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Quinolinecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Punto di ebollizione: 123°C
Punto di fusione: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006781
CAS Number: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7d02f8753d1facd6675b384b238804302f23d8d&vid=ed6066d5574259b234f74d44d378da9bb87667bc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 53.0 deg-C