Stampa…
4-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
A16577.06 A16577.14
A16577.06EA 62.7 EUR
A16577.06 A16577.14
4-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
4-Butylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 54997-92-1 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 126-128°/0.6mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00173908
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Peso molecolare: 232,73 g/mol
Punto di ebollizione: 126…128 °C (0,6 mmHg)
Punto di fusione: 13…15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173908
CAS Number: 54997-92-1
UN: 3265
ADR: 8,II