Stampa…
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
H31835.03 H31835.09
H31835.03EA 39.6 EUR
H31835.03 H31835.09
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 139937-37-4 Molecular Formula: C7H6BrClO2S Formula Weight: 269.55 Melting Point: 63-65° Boiling Point: 164°/15mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01365820
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Peso molecolare: 269,55 g/mol
Punto di ebollizione: 164 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219927
CAS Number: 139937-37-4
UN: 3265
ADR: 8,II