Stampa…
4-Aminobenzamidine dihydrochloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
228050050 228050010 228050250
ACRO228050050EA 92.1 EUR
ACRO228050050 ACRO228050010 ACRO228050250
4-Aminobenzamidine dihydrochloride 97%
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₁Cl₂N₃
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013001
CAS Number: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %