4,4'-Diaminobenzanilide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Amino-N-(4-aminophenyl)benzamide
Purity: 98%
CAS No.: 785-30-8
Molecular Formula: C13H13N3O
Formula Weight: 227.27
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 2215469
Formula:
C₁₃H₁₃N₃O Punto di fusione: 200…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025361 CAS Number: 785-30-8 EINECS: 212-321-5 |