Stampa…
Genistein ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
G0272-1G G0272-100MG
TCIAG0272-1GEA 40 EUR
TCIAG0272-1G TCIAG0272-100MG
Genistein ≥98.0% (by HPLC)
Genistein
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Punto di fusione: 297…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016952
CAS Number: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Merck Index: 14,04391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f16d23a4205cc47fc4870e87676d4ee968722a61&vid=f16d23a4205cc47fc4870e87676d4ee968722a61&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%