Stampa…
Genistein (sintetico) 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
328270250 328271000
ACRO328270250EA 130 EUR
ACRO328270250 ACRO328271000
Genistein (sintetico) 99%
Genistein
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Punto di fusione: 297…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00016952
CAS Number: 446-72-0
EINECS: 207-174-9
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %