Stampa…
Genistein, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
345834-20 345834-50
345834-20EA 195 EUR
345834-20 345834-50
Genistein, Millipore®
Genistein
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Punto di fusione: 297…298 °C
MDL Number: MFCD00016952
CAS Number: 446-72-0
EINECS: 207-174-9