Genistein
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms:
5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Formula:
C₁₅H₁₀O₅ Peso molecolare: 270,24 g/mol Punto di fusione: 297…298 °C |
MDL Number:
MFCD00016952 CAS Number: 446-72-0 EINECS: 207-174-9 |