Stampa…
Chrysin 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
110320050 110320250 110321000
ACRO110320050EA 53 EUR
ACRO110320050 ACRO110320250 ACRO110321000
Chrysin 99+%
Chrysin
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 429 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 284…290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006834
CAS Number: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 284 to 290 °C
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥99.0 %