Luteolin
Fornitore: Cayman Chemical
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone, Natural Yellow 2, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-chromen-4-one, 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
10004161-10
10004161-100
10004161-50
10004161-500
CAYM10004161-10EA
55.5
EUR
CAYM10004161-10
CAYM10004161-100
CAYM10004161-50
CAYM10004161-500
Luteolin
Luteolin
Formula:
C₁₅H₁₀O₆ Peso molecolare: 286,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017309 CAS Number: 491-70-3 EINECS: 207-741-0 |