Stampa…
Luteolin ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L14186.MC L14186.ME
L14186.MCEA 82 EUR
L14186.MC L14186.ME
Luteolin ≥97%
Luteolin
Purity: 97% CAS No.: 491-70-3 Molecular Formula: C15H10O6 Formula Weight: 286.24 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 292084 Merck Reference: 14,5614 MDL No.: MFCD00017309
Formula: C₁₅H₁₀O₆
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017309
CAS Number: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Merck Index: 14,5614