Stampa…
4,6-Decadiyne ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H53467.03 H53467.06 H53467.14
H53467.03EA 54 EUR
H53467.03 H53467.06 H53467.14
4,6-Decadiyne ≥97%
4,6-Decadiyne
Formula: C₁₀H₁₄
Punto di ebollizione: 96 °C (15 mmHg)
Densità: 0,82
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041645
CAS Number: 16387-71-6
UN: 3295
ADR: 3,III